Dextran sulphate sodium salt from leuconostoc 500,000
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BID1342-10G
APOSBID1342-10GEA 72.7 EUR InStock
APOSBID1342-10G
Dextran sulphate sodium salt from leuconostoc 500,000
Dextran sulphate sodium salt
Produced from Dextran 50,000.
  • Free sulphate <0.2%
  • Tested for suitability in nucleic acid hybridisations
Formule: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00081551
Numéro CAS: 9011-18-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité