Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2'-Deoxyadenosine-5'-triphosphate disodium salt (dATP disodium salt) 97+%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

BID2033-100MG
APOSBID2033-100MGEA 102 EUR InStock
APOSBID2033-100MG
2'-Deoxyadenosine-5'-triphosphate disodium salt (dATP disodium salt) 97+%
2'-Deoxyadenosine 5'-triphosphate disodium salt (dATP disodium salt)


Formule: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₂P₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00080335
Numéro CAS: 74299-50-6
EINECS: 277-809-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité