Acide (3,4-dihydroxyphényl)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: DOPAC, 3,4-Dihydroxybenzeneacetic acid, 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
BID2105-100G
APOSBID2105-100GEA 142 EUR InStock
APOSBID2105-100G
Acide (3,4-dihydroxyphényl)acétique 98%
Acide (3,4-dihydroxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₃(OH)₂)CH₂COOH
MW: 168.15 g/mol
Point d'ébullition: 337
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004338
Numéro CAS: 102-32-9
EINECS: 203-024-1
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 100 g APOSBID2105-100G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité