Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Flavanomarein pour HPLC

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Isookanin-7-O-glucoside, 3',4',7,8-tetrahydroxyflavanone-7-O-glucoside, (S)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-8-hydroxy-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)chroman-4-one

BIDF1015-10MG
APOSBIDF1015-10MGEA 498 EUR InStock
APOSBIDF1015-10MG
Flavanomarein pour HPLC
Flavanomarein


Formule: C₂₁H₂₂O₁₁
MW: 450,39 g/mol
Point de fusion: 243…246 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00136058
Numéro CAS: 577-38-8
EINECS: 209-411-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité