Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fluridone

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Methyl-3-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyridin-4-one

BIF0357-1G
APOSBIF0357-1GEA 161 EUR InStock
APOSBIF0357-1G
Fluridone
Fluridone
Inhibitor of ABA synthesisPlant tissue culture tested


Formule: C₁₉H₁₄F₃NO
MW: 329,316 g/mol
Point de fusion: 154…155 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078682
Numéro CAS: 59756-60-4
EINECS: 261-916-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité