Folic acid ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIF0608-100G
APOSBIF0608-100GEA 102 EUR InStock
APOSBIF0608-100G
Folic acid ≥98%
Folic acid
Formule: C₁₉H₁₉N₇O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079305
Numéro CAS: 59-30-3
EINECS: 200-419-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité