Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

CHIR99021 base libre ≥99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: CHIR 99021, 6-((2-((4-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(5-methyl-1H-imidazol-2-yl)pyrimidin-2-yl)amino)ethyl)amino)nicotinonitrile, CHEMBL412142, GSK-3 Inhibitor XVI, AGN-PC-0MWAEX

BIFK0014-10MG
APOSBIFK0014-10MGEA 306 EUR InStock
APOSBIFK0014-10MG
CHIR99021 base libre ≥99%
CHIR99021


Formule: C₂₂H₁₈Cl₂N₈
MW: 465,3379 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11846251
Numéro CAS: 252917-06-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité