Carbenicilline sel disodique solution 100 mg/ml
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIG1026-100ML
APOSBIG1026-100MLEA 424 EUR InStock
APOSBIG1026-100ML
Carbenicilline sel disodique solution 100 mg/ml
Carbenicilline sel disodique
Formule: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077683
Numéro CAS: 4800-94-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité