Hygromycine B dans un tampon phosphate salin
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIH0125-20ML
APOSBIH0125-20MLEA 285 EUR InStock
APOSBIH0125-20ML
Hygromycine B dans un tampon phosphate salin
Hygromycine B
Toxic aminoglycoside produced by Streptomyces hygroscopicus. Used as a selective agent for the incorporation of the APH-4 gene in plant tissue.
  • 50 mg/mL in Phosphate Buffered Saline
  • Average Activity: 1000 units/mg
  • Cell culture tested
Formule: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06795479
Numéro CAS: 31282-04-9
ONU: 3462
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité