Hypericin (de Hypericum perforatum)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIH1002-10MG
APOSBIH1002-10MGEA 203 EUR InStock
APOSBIH1002-10MG
Hypericin (de Hypericum perforatum)
Hypericin
Formule: C₃₀H₁₆O₈
Point de fusion: 320 °C (dec.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00016683
Numéro CAS: 548-04-9
EINECS: 208-941-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité