Fasudil dihydrochloride ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIH1037-10MG
APOSBIH1037-10MGEA 437 EUR InStock
APOSBIH1037-10MG
Fasudil dihydrochloride ≥99%
Fasudil dihydrochloride
Kinase inhibitor
Formule: C₁₄H₁₇N₃O₂S·2HCl
Point de fusion: 248…249 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00153805
Numéro CAS: 203911-27-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité