Hygromycine B, en poudre
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIH4302-1G
APOSBIH4302-1GEA 241 EUR InStock
APOSBIH4302-1G
Hygromycine B, en poudre
Hygromycine B
Toxic aminoglycoside produced by Streptomyces hygroscopicus. Used as a selective agent for the incorporation of the APH-4 gene in plant tissue.
  • Average Activity: 1000 units/mg
  • Cell culture tested
Formule: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
Point de fusion: 160…180 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06795479
Numéro CAS: 31282-04-9
ONU: 3462
ADR: 6.1,I
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité