1,3,4,6-Tetrachloro-3-6-diphenylglycouril
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BII100-1G
APOSBII100-1GEA 256 EUR InStock
APOSBII100-1G
1,3,4,6-Tetrachloro-3-6-diphenylglycouril
1,3,4,6-Tetrachloro-3-6-diphenylglycouril
Iodination reagent
Ref: Fraker,P.J. and Speck, J.C. (1978) Biophys.Comm. 80, 849-857
Formule: C₁₆H₁₀Cl₄N₄O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00027367
Numéro CAS: 51592-06-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité