Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

L-(-)-Idose 0.1M aqueous solution

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3R,4S,5S,6S)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetrol

BII593-5MG
APOSBII593-5MGEA 21.9 EUR InStock
APOSBII593-5MG
L-(-)-Idose 0.1M aqueous solution
L-(-)-Idose 0.1M aqueous solution


Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,156 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069825
Numéro CAS: 5934-56-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité