HRP - conjugate stabiliser, SeramunStab® STM
Fournisseur: Apollo Scientific
BIL3114-100ML
APOSBIL3114-100MLEA 51 EUR InStock
APOSBIL3114-100ML
HRP - conjugate stabiliser, SeramunStab® STM
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Liquid product orange to red odourless pH 6,4 to 6,6. Stabiliser for conjugates with monomeric HRP. Preservation of very low conjugate concentrations.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité