AP-conjugate stabiliser, SeramunStab® STAP
Fournisseur: Apollo Scientific
BIL3116-100ML
APOSBIL3116-100MLEA 62.6 EUR InStock
APOSBIL3116-100ML
AP-conjugate stabiliser, SeramunStab® STAP
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Liquid product colourless odourless pH-value 5,9 to 6,1, Stabiliser for very low concentrated AP conjugates. Suitable for proteins resistant to pH values <6,0.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité