Stabiliser for proteins and standards, SeramunStab® Stpur
Fournisseur: Apollo Scientific
BIL3118-100ML
APOSBIL3118-100MLEA 87 EUR InStock
APOSBIL3118-100ML
Stabiliser for proteins and standards, SeramunStab® Stpur
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Liquid product colourless to slightly yellow or greenish odourless pH 7,3 to 7,5 boiling point 104 °C. Stabiliser for controls and protein standards.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité