Stabiliser for calibrators and controls, SeramunStab® STD
Fournisseur: Apollo Scientific
BIL3120-100ML
APOSBIL3120-100MLEA 125 EUR InStock
APOSBIL3120-100ML
Stabiliser for calibrators and controls, SeramunStab® STD
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Liquid product yellow odourless pH-value 7,3 to 7,5 Boiling point 102 °C. Stabiliser for complex mixtures of biomolecules.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité