Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Milrinone

Danger

BIM0128-250MG
APOSBIM0128-250MGEA 17.6 EUR InStock
APOSBIM0128-250MG
Milrinone
Milrinone


Formule: C₁₂H₉N₃O
MW: 211,22 g/mol
Point de fusion: >280 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00133539
Numéro CAS: 78415-72-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité