Acide 3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)propanoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid, 3-Maleimido-propionic acid, N-(2-Carboxyethyl)maleimide, MPS-Acid, N-Maleoyl-β-alanine
BIM1007-1G
APOSBIM1007-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSBIM1007-1G
Acide 3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)propanoïque
Acide 3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)propanoïque
Protein modifier.
Formule: C₇H₇NO₄
MW: 169,14 g/mol
Point de fusion: 103…106 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043030
Numéro CAS: 7423-55-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité