SATA (N-Succinimidyl S-Acetylthioglycolate)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIM101-100MG
APOSBIM101-100MGEA 87.3 EUR InStock
APOSBIM101-100MG
SATA (N-Succinimidyl S-Acetylthioglycolate)
SATA (N-Succinimidyl S-Acetylthioglycolate)
Primary amine reactive Introduces protected sulphhydryls.
Formule: C₈H₉NO₅S
Point de fusion: 97 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036891
Numéro CAS: 76931-93-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité