Sulphosuccinimidyl acetate (Sulpho-NHS-acetate)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIM103-100MG
APOSBIM103-100MGEA 183 EUR InStock
APOSBIM103-100MG
Sulphosuccinimidyl acetate (Sulpho-NHS-acetate)
Sulphosuccinimidyl acetate (Sulpho-NHS-acetate)
Water soluble -Primary amine blocker.
Formule: C₄H₄NNaO₆S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01861959
Numéro CAS: 152305-87-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité