4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside-6-sulphate sodium salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIM2043-25MG
APOSBIM2043-25MGEA 290 EUR InStock
APOSBIM2043-25MG
4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside-6-sulphate sodium salt
4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside-6-sulphate sodium salt
Formule: C₁₆H₁₇O₁₁S·Na
MW: 440,354 g/mol
Point de fusion: 158…160 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01861961
Numéro CAS: 206443-06-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité