4-Methylumbelliferyl α-L-iduronide (free acid)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIM2044-2MG
APOSBIM2044-2MGEA 226 EUR InStock
APOSBIM2044-2MG
4-Methylumbelliferyl α-L-iduronide (free acid)
4-Methylumbelliferyl α-L-iduronide (free acid)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00135894
Numéro CAS: 66966-09-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité