4-Methylumbelliferyl beta-D-ribofuranoside
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-(((2S,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)-4-methyl-2H-chromen-2-one, 4-Methylumbelliferyl β-D-Ribofuranoside
BIM2050-50MG
APOSBIM2050-50MGEA 265 EUR InStock
APOSBIM2050-50MG
4-Methylumbelliferyl beta-D-ribofuranoside
4-Methylumbelliferyl beta-D-ribofuranoside
Formule: C₁₅H₁₆O₇
MW: 308,29 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06796941
Numéro CAS: 195385-93-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité