Cladribine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (2R,3S,5R)-5-(6-Amino-2-chloro-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol, CdA, 2-Chloro-2'-deoxyadenosine, NSC105014, RWJ 26251
BIMN2008-100MG
APOSBIMN2008-100MGEA 46.4 EUR InStock
APOSBIMN2008-100MG
Cladribine
Cladribine
Formule: C₁₀H₁₂ClN₅O₃
MW: 285,7 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00153939
Numéro CAS: 4291-63-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité