Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Palmitate de 4-nitrophényle

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Nitrophenyl hexadecanoate

BIN0442-10G
APOSBIN0442-10GEA 161 EUR InStock
APOSBIN0442-10G
Palmitate de 4-nitrophényle
Palmitate de 4-nitrophényle


Formule: C₂₂H₃₅NO₄
MW: 377,52 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00047732
Numéro CAS: 1492-30-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité