Phosphoenolpyruvic acid monocyclohexylammonium salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIP0688-1G
APOSBIP0688-1GEA 19 EUR InStock
APOSBIP0688-1G
Phosphoenolpyruvic acid monocyclohexylammonium salt
Phosphoenolpyruvic acid monocyclohexylammonium salt
Formule: C₃H₅O₆P
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036375
Numéro CAS: 10526-80-4
EINECS: 234-084-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité