Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

POPSO (Acide β,β'-dihydroxypipérazine-1,4-dipropanesulfonique) ≥99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

BIP0705-25G
APOSBIP0705-25GEA 14.7 EUR InStock
APOSBIP0705-25G
POPSO (Acide β,β'-dihydroxypipérazine-1,4-dipropanesulfonique) ≥99%
POPSO (Acide β,β'-dihydroxypipérazine-1,4-dipropanesulfonique)
Biological buffer - useful range 7.2-8.5

U.S Patent No 4,246,194 (To Research Organics)


Formule: C₁₀H₂₂N₂O₈S₂
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038350
Numéro CAS: 68189-43-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité