Phalloïdine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIP0842-1MG
APOSBIP0842-1MGEA 306 EUR InStock
APOSBIP0842-1MG
Phalloïdine
Phalloidin
Interferes with function of actin rich structures bybinding to polymeric F actin
Formule: C₃₅H₄₈N₈O₁₁S
MW: 788,9 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 17466-45-4
EINECS: 241-484-5
ONU: 3462
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité