α-omega-Bismaleinimido poly(ethylene glycol)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: PEG molecular weight 10,000 daltons, Mal-PEG-Mal
BIP1127-500MG
APOSBIP1127-500MGEA 145 EUR InStock
APOSBIP1127-500MG
α-omega-Bismaleinimido poly(ethylene glycol)
α-omega-Bismaleinimido poly(ethylene glycol)
PEG molecular weight 2,000 daltons
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité