3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIP1405-25G
APOSBIP1405-25GEA 98.9 EUR InStock
APOSBIP1405-25G
3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium
3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium
Formule: C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003892
Numéro CAS: 6226-79-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité