Sulpho-SASD (Sulphosuccinimidyl 2-(4-azidosalicylamido)ethyl-1,3-dithiopropionate)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIPA102-100MG
APOSBIPA102-100MGEA 212 EUR InStock
APOSBIPA102-100MG
Sulpho-SASD (Sulphosuccinimidyl 2-(4-azidosalicylamido)ethyl-1,3-dithiopropionate)
Sulpho-SASD (Sulphosuccinimidyl 2-(4-azidosalicylamido)ethyl-1,3-dithiopropionate)
Photoreactive -Primary amine reactive Iodinatable -Water soluble
Ref: Ji, T.H and Ji I.(1982)Anal.Biochem.121, 286-289
Formule: C₁₆H₁₆N₅NaO₉S₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861963
Numéro CAS: 144650-95-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité