Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

N-Hydroxysuccinimidyl-4-azidosalicylic acid

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: NHS ASA

BIPA103-100MG
APOSBIPA103-100MGEA 130 EUR InStock
APOSBIPA103-100MG
N-Hydroxysuccinimidyl-4-azidosalicylic acid
N-Hydroxysuccinimidyl-4-azidosalicylic acid
Photoreactive -Primary amine reactive -Iodinatable

Ref: Shanahan,M.F et al(1985)J.Biol.Chem.260, 10897-10900Ref: Ji,I, et al(1985) Anal.Biochem.151, 348-349


Formule: C₁₁H₈N₄O₅
MW: 276,205 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00054966
Numéro CAS: 96602-46-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité