Bis[2-(4-azidosalicylamido)ethyl]disulphide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIPA104-100MG
APOSBIPA104-100MGEA 437 EUR InStock
APOSBIPA104-100MG
Bis[2-(4-azidosalicylamido)ethyl]disulphide
Bis[2-(4-azidosalicylamido)ethyl]disulphide
Photoreactive -Primary amine reactive -Iodinatable
Formule: C₁₈H₁₈N₈O₄S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861964
Numéro CAS: 199804-21-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité