N-[4-(4-Azidosalicylamido)butyl]3-(2'-pyridyldithio)propionamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: APDP
BIPA105-100MG
APOSBIPA105-100MGEA 145 EUR InStock
APOSBIPA105-100MG
N-[4-(4-Azidosalicylamido)butyl]3-(2'-pyridyldithio)propionamide
N-[4-(4-Azidosalicylamido)butyl]3-(2'-pyridyldithio)propionamide
Photoreactive -Sulphhydryl reactive -Cleavable -Iodinatable
Ref: Traut,R.R ,et al.Protein Function, A Practical Approach.Editedby T.E. Creighton.IRL Press, 1989, p.101
Formule: C₁₉H₂₂N₆O₃S₂
MW: 446,546 g/mol
Point de fusion: 107 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078542
Numéro CAS: 147492-84-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité