Sulpho-SAND (Sulphosuccinimidyl 2-(3-azido-2-nitrobenzamido)ethyl-1,3'-dithiopropionate)
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Sulfo SAND, Sulphosuccinimidyl 2-(m-azido-o-nitrobenzamido)-ethyl-1,3’-dithiopropionate
BIPA111-100MG
APOSBIPA111-100MGEA 174 EUR InStock
APOSBIPA111-100MG
Sulpho-SAND (Sulphosuccinimidyl 2-(3-azido-2-nitrobenzamido)ethyl-1,3'-dithiopropionate)
Sulpho-SAND (Sulphosuccinimidyl 2-(3-azido-2-nitrobenzamido)ethyl-1,3'-dithiopropionate)
Photoreactive -Primary amine reactive Thiol cleavable -Water soluble
Ref: Lewis,R.V,et al(1977) Biochemistry 16, 5650-5654
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité