Banana powder
Fournisseur: Apollo Scientific
BIPB852-100G
APOSBIPB852-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSBIPB852-100G
Banana powder
Équipement pour la restauration
A mixture of natural banana puree and maltodextrin. Use at a concentration of 30 to 50 g/L.
  • MFCD00130601
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité