Azido-PEG10-acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIPG1111-100MG
APOSBIPG1111-100MGEA 499 EUR InStock
APOSBIPG1111-100MG
Azido-PEG10-acid
Azido-PEG10-acid
Formule: C₂₃H₄₅N₃O₁₂
MW: 555,616 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD26127811
Numéro CAS: 1644163-57-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité