Azido-PEG4-Amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Amino-PEG4-Azide, 14-Amino-3,6,9,12-tetraoxatetradecanyl Azide, 14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-amine, 1-Amino-14-azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecane
BIPG1127-1G
APOSBIPG1127-1GEA 393 EUR InStock
APOSBIPG1127-1G
Azido-PEG4-Amine 97%
Azido-PEG4-Amine
Formule: C₁₀H₂₂N₄O₄
MW: 262,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20134134
Numéro CAS: 951671-92-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité