Azido-PEG4-PFP ester
Fournisseur: Apollo Scientific
BIPG1164-100MG
APOSBIPG1164-100MGEA 545 EUR InStock
APOSBIPG1164-100MG
Azido-PEG4-PFP ester
Azido-PEG4-PFP ester
Formule: C₁₇H₂₀F₅N₃O₆
MW: 457,349 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20926373
Numéro CAS: 1353012-00-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité