Octaethylene glycol monomethyl ether
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIPG1563-1G
APOSBIPG1563-1GEA 294 EUR InStock
APOSBIPG1563-1G
Octaethylene glycol monomethyl ether
Octaethylene glycol monomethyl ether
Formule: C₁₇H₃₆O₉
Point d'ébullition: 216 °C
Densité: 1.09 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797152
Numéro CAS: 25990-96-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité