Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Polyethylene glycol monomethyl ether

Fournisseur: Apollo Scientific

BIPG1566-1G
APOSBIPG1566-1GEA 0 EUR InStock
APOSBIPG1566-1G
Polyethylene glycol monomethyl ether
Polyethylene glycol monomethyl ether


Formule: CH₃(OCH₂CH₂)nOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084416
Numéro CAS: 9004-74-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité