m-PEG3-Amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy)ethanamine
BIPG1581-500MG
APOSBIPG1581-500MGEA 522 EUR InStock
APOSBIPG1581-500MG
m-PEG3-Amine
m-PEG3-Amine
Formule: C₇H₁₇NO₃
MW: 163,215 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17215909
Numéro CAS: 74654-07-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité