Azido-PEG7-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Azido-dPEG®7-amine
BIPG1885-1G
APOSBIPG1885-1GEA 763 EUR InStock
APOSBIPG1885-1G
Azido-PEG7-amine
Azido-PEG7-amine
Formule: C₁₆H₃₄N₄O₇
MW: 394,46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1333154-77-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité