Fast Red RC Salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIR4011-5G
APOSBIR4011-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSBIR4011-5G
Fast Red RC Salt
Fast Red RC Salt
Formule: C₇H₆Cl₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074764
Numéro CAS: 68025-25-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité