Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,9-Pyrazoloanthrone ≥99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: JNK Inhibitor II, Anthra[1,9-cd]pyrazol-6(2H)-one, Dibenzo[cd,g]indazol-6(2H)-one, SP600125, SP 600125

BIS1100-1G BIS1100-300MG
APOSBIS1100-1GEA 444 EUR InStock
APOSBIS1100-1G APOSBIS1100-300MG
1,9-Pyrazoloanthrone ≥99%
1,9-Pyrazoloanthrone
Novel, potent and selective JNK-1,-2, and -3 inhibitor (Ki = 0.19 uM). SP600125 is an ATP-competitive reversible inhibitor with >20-fold selectivity vs. a range of kinases and enzymes tested. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 98: 13681-13686 (2001).


Formule: C₁₄H₈N₂O
MW: 220,231 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00022289
Numéro CAS: 129-56-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité