Sterigmatocystin
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIS1401-1MG
APOSBIS1401-1MGEA 46.4 EUR InStock
APOSBIS1401-1MG
Sterigmatocystin
Sterigmatocystin
Formule: C₁₈H₁₂O₆
MW: 324,3 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 10048-13-2
EINECS: 233-158-6
ONU: 3462
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité