3,3',5'-Triiodo-L-thyronine sodium salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BISC1055-1MG
APOSBISC1055-1MGEA 2820 EUR InStock
APOSBISC1055-1MG
3,3',5'-Triiodo-L-thyronine sodium salt
3,3',5'-Triiodo-L-thyronine sodium salt
Formule: C₁₅H₁₁I₃NNaO₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002594
Numéro CAS: 55-06-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité