Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentostatin 99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-3-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3,4,7,8-tetrahydroimidazo[4,5-d][1,3]diazepin-8-ol, (8R)-3-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-3,4,7,8-tetrahydroimidazo[4,5-d][1,3]diazepin-8-ol, Deoxycoformycin

BISN0008-5MG
APOSBISN0008-5MGEA 43.5 EUR InStock
APOSBISN0008-5MG
Pentostatin 99%
Pentostatin
Pentostatin can inhibit adenosine deaminase irreversibly with Ki of 2.5 pM, as an antineoplastic anti-metabolite used in the treatment of several forms of leukemia.


Formule: C₁₁H₁₆N₄O₄
MW: 268,27 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00078802
Numéro CAS: 53910-25-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité